Fortfahren mit
T6140
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilid -acetat (Salz)
plasmin substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
N-Tosylglycyl-L-prolyl-L-lysin-4-nitroanilid -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 291,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C26H34N6O7S · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
634.70
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
289-446-7
MDL number:
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilid -acetat (Salz), plasmin substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O7S.C2H4O2/c1-18-7-13-21(14-8-18)40(38,39)28-17-24(33)31-16-4-6-23(31)26(35)30-22(5-2-3-15-27)25(34)29-19-9-11-20(12-10-19)32(36)37;1-2(3)4/h7-14,22-23,28H,2-6,15-17,27H2,1H3,(H,29,34)(H,30,35);1H3,(H,3,4)/t22-,23-;/m0./s1
InChI key
KPGSNEYSJPIZCW-SJEIDVEUSA-N
General description
A chromogenic substrate for plasmin.
Application
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt has been used:
  • as a substrate for examining the amidolytic activity of aprE2, aprE5-41
  • as a substrate for serine protease and fibrinogenolytic assays
  • as a substrate for plasmin assay
Biochem/physiol Actions
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide acetate salt is a chromogenic substrate for plasmin assay, serine protease enzyme activity and fibrinogenolytic assays.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
96286B6760M4765
description
plasmin substrate
description
≥99.0% (TLC)
description
-
description
elastase substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)