Fortfahren mit
G1013
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidyl aminopeptidase I substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26N6O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.37
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)cc2ccccc12
InChI
1S/C19H26N6O3.ClH/c1-28-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)24-18(27)15(25-17(26)11-20)7-4-8-23-19(21)22;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,20H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)(H4,21,22,23);1H
InChI key
ZMJQLLSJSFQLTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase I
Application
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride has been used as a substrate to measure the dipeptidyl peptidase I (DPPI) activity in human leukemia cell line.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9137A6512G3626
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G1013-50MG04061833624784