Fortfahren mit
A7736
Albumin human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albagen, rHSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2936H4624N786O889S41
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
EC Number:
274-272-6
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer ~67 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Konstrukt mit einer einzelnen Entfernung von Asp aus dem N-Terminus, um ein hypoallergenes Konstrukt zu erzeugen. Strukturell äquivalent zu dem nativen Albumin, bestätigt durch Röntgenkristallographie. Das Entfernen von Asp eliminiert eine wichtige antigene Determinante durch das Entfernen der wichtigsten Kupfer- und Nickelbindungsstelle von Albumin. Die ersten drei Reste von Humanalbumin werden als nicht strukturell erachtet. Ebenfalls an Cys34 blockiert, um Stabilität, Monomergehalt und Homogenität zu verbessern.
Application
Diese rekombinante Variante wird in der Pharmaforschung zur Verwendung in Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME), in der Zellkultur, in der Arzneimittelabgabeforschung und in der Kryokonservierung von Zellen empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Legal Information
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7223A6608A4327
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin human
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mika Suga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1965, 35-48 (2019-05-10)
Cranial neural crest cells (NCCs) migrate to the branchial arches and give rise to the majority of cranial mesenchyme that eventually differentiates into odontoblasts, cartilage, craniofacial bone, and connective tissue; a subset of these cells differentiate into cranial ganglia. Here
Insights into the effects of N-glycosylation on the characteristics of the VC1 domain of the human receptor for advanced glycation end products (RAGE) secreted by Pichia pastoris.
Degani, et al.
Glycoconjugate Journal, 36, 27-38 (2020)
Francesco Scavello et al.
Aging, 11(6), 1648-1663 (2019-03-25)
The receptor for advanced glycation end-products (RAGE) recognizes several ligands involved in inflammatory diseases. Two circulating soluble isoforms exist: esRAGE derived from alternative splicing and cRAGE generated by the membrane-bound RAGE (FL-RAGE) proteolysis. Together, esRAGE and cRAGE constitute sRAGE and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A7736-1G04061833386248
Questions
  1. Hi there, I am looking at the product A7736 recombinant human albumin and I see it is "Albagen™ synonym" according to the description. I know that Albagen has a single deletion N-terminus. So it is not 100% HSA. what about A7736?
    1 answer
    1. This product is constructed with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin is confirmed by x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by removing the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Additionally, the product is blocked at Cys34 to improve stability, monomer content, and homogeneity.