Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 220,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 374,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
tissue culture: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
foreign activity
Alkaline phosphatase ≤0.001 units/mg protein, Peroxidase ≤0.001 units/mg protein, Protease ≤0.0001 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Dieses Produkt aus humanem Serumalbumin (HSA) wurde speziell auf die folgenden Eigenschaften getestet und bewertet:
- Im Wesentlichen proteasefrei/niedriger Proteasegehalt
- Niedriger Gehalt an alkalischer Phosphatase
- Niedriger Peroxidasegehalt
Serumalbumin wird in verschiedenen Anwendungen im Zusammenhang mit der Molekularbiologie verwendet, insbesondere als inerter Proteinstabilisator für Stammlösungen von entsprechenden Enzymen und Proteinen. Bei solchen Anwendungen ist es daher wichtig, dass das HSA frei von Proteasen ist, um die Integrität des entsprechenden Proteins oder Enzyms zu erhalten.
Proteasefreies HSA ist besonders nützlich für Anwendungen wie:
- Enzym-Assays
- Proteinbasierte Assays
- Protease-empfindliche Verfahren wie:
(b) Nukleinsäurehybridisierung
(c) Radioimmunassays (RIA)
Application
Es wurde zur Untersuchung der Wirkung der nichtenzymatischen Glykierung auf die Entfaltung von Humanserumalbumin verwendet.[3] Es wurde außerdem eingesetzt, um die zwei unterschiedlichen Wege zu testen, die von intestinalen Epithelzellen für die HLA-Klasse-II-Antigenverarbeitung genutzt werden.[4]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Geringe Protease-Aktivität/im Wesentlichen proteasefrei (≤ 0,0001 Einheiten/mg Protein)
- Geringe alkalische Phosphatase-Aktivität (≤ 0,001 Einheiten/mg Protein)
- Geringe Peroxidase-Aktivität (≤ 0,001 Einheiten/mg Protein)
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid |
| Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Humanserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?