Fortfahren mit
A6608
Albumin human
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
rHSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2936H4624N786O889S41
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
aqueous solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
10% in aqueous buffer
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
aqueous solution
mol wt
monomer ~67 kDa
concentration
10% in aqueous buffer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin bildet 25 % der von der Leber produzierten Proteine und ist ein markantes Protein im Blut. Es ist ein Protein einer einzelnen Polypeptidkette mit einer Thiolgruppe.
Application
Diese rekombinante Variante wird in der Pharmaforschung zur Verwendung in Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME), in der Zellkultur, in der Arzneimittelabgabeforschung und in der Kryokonservierung von Zellen empfohlen.
Humanalbumin wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung seines Adsorptionsprozesses auf Glimmer-Modelloberflächen bei einem pH-Wert von 3,5 mittels Rasterkraftmikroskopie (AFM) und In-situ-Strömungspotenzialmessungen[1]
  • zur Untersuchung seiner proteolytischen Aktivitäten unter reduzierenden Bedingungen[2]
  • im Medium für die Stammzellenkultivierung[3]
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Albumin ist ein Bindungs- und Transportprotein, das als Protein-Repositorium und Träger für Aminosäuren fungiert. Die Albuminbindung löst die Biomoleküle im Blut auf und gewährleistet einen wirkungsvollen Transport. Außerdem verhindert sie einen Substanzverlust durch Ausscheidung. Pathologische Erkrankungen wie Vasculitis, Lymphangiektasie, Glomerulonephritis und hepatische sinusoide Hypertension können zu Hypoalbuminämie führen. Dieses Produkt kann in der pharmazeutischen Industrie als Hilfsstoff und zur Beschichtung von Medizinprodukten verwendet werden.[1]
Analysis Note
Auf Endotoxin getestet
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9731A8763A1887
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin human
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. A6608-100MG 제품의 buffer 조성을 알고싶습니다.
    1 answer
    1. The specific formulation of this buffer is considered proprietary. However, the solution includes sodium octanoate and polysorbate-80.
      Helpful?
  2. I will like to ask for the secondary structure content of this product (A6608-100MG), particularly alpha helix and beta sheets.
    1 answer
    1. The structure of human albumin is published and readily available. Please see the UniProt and PDB websites below:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02768/entry#structure
      https://www.rcsb.org/structure/1AO6
      Helpful?
  3. Could you provide information on the buffer from which it is lyophilized?
    1 answer
    1. The product is formulated without additives and is lyophilized in water