Fortfahren mit
A7223
Albumin human
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Albagen, rHSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2936H4624N786O889S41
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
42010201
Biological source:
human
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
5% in aqueous buffer
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
solution
mol wt
monomer ~67 kDa
concentration
5% in aqueous buffer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Rekombinantes Konstrukt mit N-terminaler Entfernung von Asp. Strukturell äquivalent zu dem nativen Albumin, ermittelt durch Röntgenkristallographie. Die N-terminale Asp ist die wichtigste Chelatbildungsstelle für Cu2+ und Ni2+; ihre Entfernung eliminiert eine wichtige antigene Determinante, und das Protein ist hypoallergen. Ebenfalls an Cys34 blockiert, um Stabilität, Monomergehalt und Homogenität zu verbessern.
Application
Diese rekombinante Variante wird für den Gebrauch in der pharmakologischen Forschung im Bereich Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME), Zellkultur, Arzneimittelabgabeforschung, und Kryokonservierung von Zellen empfohlen.
Diese rekombinante Variante wird in der Pharmaforschung zur Verwendung in Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME), in der Zellkultur, in der Arzneimittelabgabeforschung und in der Kryokonservierung von Zellen empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Physical form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, enthält 4 mM Natriumcaprylat und 4 mM N-Acetyltryptophan.
Other Notes
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Legal Information
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7736A9511A8301
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
90-100% protein basis (biuret)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin human
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How long is the stability of Product A7223, Albumin human - recombinant at 2-8°C?
    1 answer
    1. This product if very stable in the original sealed container and not assigned an expiration or retest date. Generally, filter sterilized albumin solutions have a shelf life of at least 2 - 3 years when stored refrigerated.
      Helpful?
  2. How many milliliters are in the 1 gram package size of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. There are 20 mL of albumin solution in the 1 gram package size.
      Helpful?
  3. What is the concentration of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. The concentration of this solution is 50 mg/mL.
      Helpful?
  4. What is the molecular mass of the recombinant albumin used in preparing Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 answer
    1. This recombinant protein contains 584 amino acid residues (66,357 Dalton) derived from the prototypical human serum albumin sequence, Gene Bank Accession No. M12523, with a single deletion of the N-terminal residue (Asp).  The N-terminal deletion of the Asp reduces the affinity by which nickel and copper bind to the protein.  Otherwise, the biological properties are identical as for the full-length protein.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.