Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 € 116,45 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 431,00 |
Über diesen Artikel
€ 116,45
Listenpreis€ 137,00Sparen Sie 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C/c1ccc(Cl)cc1)\C(C)=N\O
InChI
1S/C11H12ClNO/c1-8(9(2)13-14)7-10-3-5-11(12)6-4-10/h3-7,14H,1-2H3/b8-7+,13-9+
InChI key
MHTJEUOFLVQMCL-NJHPPEEMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: soluble 13 mg/mL |
| color white to off-white | color white to beige | color white to beige | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7232-5MG | 04061832960159 |
| A7232-25MG | 04061832960142 |