Fortfahren mit
SML1782
CATPB
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(2-(3-Chlorophenyl)acetamido)-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)butanoic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17ClF3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.79
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)CC(O)=O)CC2=CC=CC(Cl)=C2
InChI key
QOSIJVVNNGXEKE-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
An acetamidophenylbutanoate derivative with inverse agonist and antagonist activity against human, but not mouse or rat, FFA2 (GPR43)
CATPB is an acetamidophenylbutanoate derivative with inverse agonist and antagonist activity against human, but not mouse or rat, FFA2 (GPR43). CATPB inhibits both constitutive and propionate (C3) -stimulated hFFA2 GTPγS incorporation (IC50 ~35 and 320 nM, respectively; [C3] = EC80, ~125 nM), as well as C3-induced hFFA2 G159E activity (IC50 ~400 nM). CATPB is shown to inhibit C3-induced intracellular ERK phosphorylation in hFFA2-expressing cells (IC50 ~3 μM against 10 mM C3).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6499SML1355SML1809
CTB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C6499
CTB
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
yellow to orange
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)