Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 € 116,45 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 504,00 |
Über diesen Artikel
€ 116,45
Listenpreis€ 137,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCOc1ccc(cc1Cl)-c2cncc(c2)C(=O)NCc3cccnc3N4CCOCC4
InChI
1S/C26H29ClN4O3/c1-2-3-11-34-24-7-6-19(15-23(24)27)21-14-22(17-28-16-21)26(32)30-18-20-5-4-8-29-25(20)31-9-12-33-13-10-31/h4-8,14-17H,2-3,9-13,18H2,1H3,(H,30,32)
InChI key
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: >6 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥20 mg/mL (warm to 60°C) |
| color white to beige | color white | color white to beige | color white to tan |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?