Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,70 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
Über diesen Artikel
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL, hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Green-Yellow to Dark Green-Yellow and Very Faint Brown-Yellow to Dark Brown-Yellow) | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility - |
| mp 284-286 °C (lit.) | mp 285-288 °C (dec.) | mp - | mp 284-286 °C (lit.) |
| Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ABP1(26), ACCN1(40), ACCN2(41), PLAU(5328), SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), TNF(7124) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridin -hydrochlorid Hydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A3773-1G | 04061833367889 |
| A3773-5G | 04061832945255 |
| A3773-10G | 04061832945248 |