Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 282,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.060,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
composition
The two peaks show the equilibrim between the two tautomers
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Oc1nccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
InChI key
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: 13 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL |
| color white | color white | color white to off-white | color yellow |
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H4413-25MG | 04061832448909 |
| H4413-5MG | 04061832448916 |