Fortfahren mit
A79922
9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridin -hydrochlorid Hydrat
≥99%
Synonym(e):
THA -hydrochlorid Hydrat, Tacrin-Hydrochlorid, Tetrahydroaminacrin -hydrochlorid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
€ 130,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.72 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
€ 52,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
mp
284-286 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H14N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H;1H2
InChI key
PXGRMZYJAOQPNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine hydrochloride hydrate is a well-known cholinesterase inhibitor commonly used in pharmacological studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N162650280T2705
description
≥99%
description
BioReagent, crystalline
description
≥99.0% (calc. based on dry substance, AT)
description
≥98% (HPLC and enzymatic)
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, AT)
assay
≥98% (HPLC and enzymatic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
284-286 °C (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
crystalline
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)