Fortfahren mit
A3176
α-Amylase aus Schweinepankreas
greener alternative
Type VI-B, ≥5 units/mg solid
Synonym(e):
α-Amylase, β-N-Acetylglucosaminidase, Schweineplazenta, PPA, Schweinepankreas α-Amylase, al1,4-Glucan-4-glucanohydrolase,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,50
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
2500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
5000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
10000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥5 units/mg solid
Biological source:
Porcine pancreas
Concentration:
~90% (lactose)
€ 83,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
type
Type VI-B
form
powder
specific activity
≥5 units/mg solid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~90% (lactose)
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
life science and biopharma
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Molekülmasse: 51–54 kDa.
α-Amylase, isoliert aus Schweine-Pankreas, ist ein Glykoprotein. Sie ist eine einzelne Polypeptidkette von ~475 Resten, die zwei SH-Gruppen und vier Disulfidbrücken sowie dicht gebundenes Ca2+ für die Stabilität enthält. Chloridionen sind notwendig für Aktivität und Stabilität. Der pH-Wertbereich für Aktivität beträgt 5,5 bis 8,0, wobei der optimale pH-Wert bei 7 liegt.
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärke/Ethanol-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Application
α-Amylase wird zur Hydrolyse von α-Bindungen α-verknüpfter Polysaccharide wie Stärke und Glykogen verwendet. α-Amylase von Sigma wird in verschiedenen Pflanzenstudien wie beispielsweise zur Untersuchung des Stoffwechsels von Arabidopsis eingesetzt[1]. α-Amylase aus Schweinepankreas wird verwendet, um bei der Erforschung des Stärkestoffwechsels und des Reifungsprozesses von Tomaten Stärke zu entfernen.[2]
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolysiert die α-(1,4)-Glucanverknüpfungen in Polysacchariden von drei oder mehr α-(1,4)-verknüpften D-Glucoseeinheiten. Natürliche Substrate wie Stärke und Glykogen werden zu Glucose und Maltose gespalten. α -Amylase aus Schweine-Pankreas ist ein Glykoprotein, das aus einer einzelnen Polypeptidkette mit etwa 475 Resten besteht, die zwei SH-Gruppen und vier Disulfidbrücken sowie dicht gebundenes Ca2+ für die Stabilität enthält. Der optimale pH-Wert beträgt 7.
Packaging
Packungsgrösse bezogen auf die α-Amylase-Aktivität
Analysis Note
Enthält Lactose
Other Notes
Eine Einheit setzt in 3 Min. bei einem pH-Wert von 6,9 und 20 °C 1,0 mg Maltose aus Stärke frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6255A4268A9857
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
specific activity
≥5 units/mg solid
specific activity
≥1000 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
concentration
~90% (lactose)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the recommended buffer and temperature that results in the optimal enzyme activity of this enzyme?
    1 answer
    1. For testing purposes, this product is prepared at 0.75?1.5 units/mL in water. The test is run at 20 °C. Please see the link below to review the assay procedure, which includes additional buffer formulations and standard preparation instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase
      Please see the following link to review addtional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/348/718/a3176pisrev0924-ms.pdf
      Helpful?
  2. The product is insoluble in 0.05 M Phosphate buffer and water. What is the solubility of the product
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for solubility. However, as mentioned on the Product Datasheet, the material is expected to be soluble at 0.5 mg/mL in 20mM phosphate-buffered saline containing 6mM Sodium Chloride, pH 6.9. This information is according to the following reference:
      Irondi, F.A. et al., Food Sci. Nutr., 5(2), 233-242 (2017).
      For analytical purposes, this enzyme is prepared at 1 unit/mL in sold deionized water in the determination of enzymatic activity.
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/306/a3176pis.pdf
      Helpful?
  3. Could you please provide the approximate weight in grams of the product A3176-500KU?
    1 answer
    1. The product with code A3176-500KU has an approximate weight of 5 grams. This is calculated as follows: 50000 x 1mg / 10 units = 5000mg, and then 5000mg x 1g / 1000mg = 5g.
      Helpful?
  4. What type of amylase will work effectively with Benedicts reagents for a digestion experiment?
    1 answer
    1. The alpha amylase products have not been tested with Benedict's Reagent to confirm the release of various reducing sugars resulting from starch digestion.
      Helpful?
  5. What is the optimal temperature for this enzyme?
    1 answer
    1. The enzymatic activity testing of this product is performed at room temperature. This enzyme has a broad temperature range with various publications citing activity from 10 - 80°C, at neutral pH. Please see the links below to review the product datasheet, the enzyme assay protocol, and a sample Certificate of Analysis for additional information:
      Product datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/306/a3176pis.pdf
      Product enzyme assay
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase
      Sample Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3176-BULKSLCQ1770.pdf