Fortfahren mit
A6255
α-Amylase aus Schweinepankreas
greener alternative
PMSF Treated, Type I-A, saline suspension, ≥1000 units/mg protein (E1%/280)
Synonym(e):
β-N-Acetylglucosaminidase, Schweineplazenta, PPA, Schweinepankreas α-Amylase, al1,4-Glucan-4-glucanohydrolase,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1000 units/mg protein (E1%/280)
Biological source:
Porcine pancreas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
type
Type I-A
form
saline suspension
specific activity
≥1000 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
51-54 kDa
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Molekülmasse: 51–54 kDa.
α-Amylase, isoliert aus Schweine-Pankreas, ist ein Glykoprotein. Sie ist eine einzelne Polypeptidkette von ~475 Resten, die zwei SH-Gruppen und vier Disulfidbrücken sowie dicht gebundenes Ca2+ für die Stabilität enthält. Chloridionen sind notwendig für Aktivität und Stabilität. Der pH-Wertbereich für Aktivität beträgt 5,5 bis 8,0, wobei der optimale pH-Wert bei 7 liegt.
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärkeethanolforschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Application
α-Amylase wird zum Hydrolysieren von α-Bindungen von α-verbundenen Polysacchariden wie Stärke und Glykogen eingesetzt. Produkt A6255 stammt aus der Schweine-Pankreas und ist vom Typ I-A. α-Amylase von Sigma wurde in verschiedenen Pflanzenstudien, z. B. Metabolismusstudien in Arabidopsis, eingesetzt[1].
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolysiert die α-(1,4)-Glucanbindungen in Polysacchariden mit drei oder mehr durch α-(1,4) verbundene D-Glucose-Einheiten. Natürliche Substrate wie Stärke und Glykogen werden zu Glucose und Maltose gespalten. α -Amylase aus Schweine-Pankreas ist ein Glykoprotein, das aus einer einzelnen Polypeptidkette mit etwa 475 Resten besteht, die zwei SH-Gruppen und vier Disulfidbrücken sowie dicht gebundenes Ca2+ für die Stabilität enthält.
Physical form
Suspension in 2.9 M NaCl-Lösung, enthält 3 mM CaCl2
Preparation Note
PMSF-behandelt. 2× kristallisiert
Other Notes
Eine Einheit setzt in 3 Min. bei einem pH-Wert von 6,9 und 20 °C 1,0 mg Maltose aus Stärke frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4268A3176A3403
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
specific activity
≥1000 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥5 units/mg solid
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
form
saline suspension
form
saline suspension
form
powder
form
saline solution
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
51-54 kDa
mol wt
51-54 kDa
mol wt
-
mol wt
57.6 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. The unit activity for enzyme A6255 was given as 1000 U/mg for the enzyme. This 10 mg is directly the amount of protein or the amount of solid? What is the amount of liquid in the enzyme? If it contains 1 ml solute, the activity is 10.000 U/ml?
    1 answer
    1. The α-Amylase product, this product, contains 10 mg of protein, referring specifically to the protein amount rather than the total solid. The concentration of mg protein/mL is lot-dependent. Using lot 0000367139 as an example, the Certificate of Analysis indicates a protein concentration of 24 mg/mL in the saline suspension. For this 10 mg of protein, the volume is approximately 0.417 mL. If the suspension contains 1 mL, the activity, based on this lot’s 1162 units/mg protein, should be about 27,888 U/mL (24 mg/mL × 1162 units/mg = 27,888 U/mL, not 10,000 U/mL).
      Helpful?
  2. A 6255 is declared with an activity of 1000 U/mg. 10 mg of enzyme contain 10000 units or not? What is the amount of liquid in the pack?
    1 answer
    1. This α-Amylase is sold based on mass, and is guaranteed to have a specific activity that is equal to or greater than 1000U/mg. Therefore, the 10mg size will have a minimum of 10,000 units.
      The lot-specific Certificate of Analysis will provide the assayed specific activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6255#product-documentation
      Helpful?
  3. I have A6255 enzyme of 10 mg. If I dissolve it with 1 ml of buffer, it means that the activity is about 10000 U/ml. What I mean is that it contains 10 mg of solid or 10 mg of protein?
    1 answer
    1. The activity of this product, ?-Amylase from porcine pancreas, is batch specific. An example batch 0000367139 has 24 mg protein/ml (UV) and 1162 units/mg protein. Therefore, a 10 mg vial from this batch would have 11,620 units. For more information, refer to the following documentation: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A6255-10MG0000367139.pdf
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  6. How should Product No. A6255, α-Amylase from porcine pancreas, be dissolved?
    1 answer
    1. The product is soluble in water (1 mg/mL), yielding a clear, colorless solution.
      Helpful?
  7. How is Product No. A6255, α-Amylase from porcine pancreas, used?
    1 answer
    1. α-Amylase is an enzyme that breaks down polysaccharides, such as starch and glycogen, to give glucose and maltose. α-Amylase hydrolyzes the α-(1,4) glucan linkages in polysaccharides of three or more α-(1,4) linked D-glucose units. The α-(1,6) bond is not hydrolyzed.
      Helpful?
  8. What is the recommended substrate for the α-Amylase test of Product No. A6255?
    1 answer
    1. The recommended substrate for the enzymatic α-Amylase test is Product No. S2630, Starch.
      Helpful?
  9. What is the solution stablity of Product No. A6255, α-Amylase from porcine pancreas?
    1 answer
    1. α-Amylase is stable in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 100 mM KCl, refrigerated at near 0 °C or frozen at -20 °C for at least 9 days. Another recommended storage condition is in 1 mM phosphate, pH 7.3, with 30 mM CaCl2 at -15 °C.