Fortfahren mit
A4268
α-Amylase aus Schweinepankreas
greener alternative
Type I-A, PMSF treated, saline suspension, 700-1400 units/mg protein (E1%/280)
Synonym(e):
β-N-Acetylglucosaminidase, Schweineplazenta, PPA, Schweinepankreas α-Amylase, al1,4-Glucan-4-glucanohydrolase,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
Biological source:
Porcine pancreas
€ 337,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
type
Type I-A
form
saline suspension
specific activity
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
51-54 kDa
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
diagnostic assay manufacturing
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Molekülmasse: 51–54 kDa.
α-Amylase, isoliert aus Schweine-Pankreas, ist ein Glykoprotein. Sie ist eine einzelne Polypeptidkette von ~475 Resten, die zwei SH-Gruppen und vier Disulfidbrücken sowie dicht gebundenes Ca2+ für die Stabilität enthält. Chloridionen sind notwendig für Aktivität und Stabilität. Der pH-Wertbereich für Aktivität beträgt 5,5 bis 8,0, wobei der optimale pH-Wert bei 7 liegt.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Application
α-Amylase is used to hydrolyze α bonds of α-linked polysaccharides, such as starch and glycogen. α-Amylase, from Sigma, has been used in various plant studies, such as metabolism studies in Arabidopsis [1].
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolyzes the α-(1,4) glucan linkages in polysaccharides of three or more α-(1,4) linked D-glucose units. Natural substrates such as starch and glycogen are broken down into glucose and maltose. α -Amylase, from porcine pancreas, is a glycoprotein that consists of a single polypeptide chain of approximately 475 residues containing 2 SH groups and four disulfide bridges and a tightly bound Ca2+ necessary for stability.
Physical form
Suspension in 2.9 M NaCl-Lösung, enthält 3 mM CaCl2.
Preparation Note
2x kristallisiert
Other Notes
1 U setzt 1.0 mg Maltose aus Stärke in 3 Minuten frei bei pH 6.9 und 20 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6255A3176A3403
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
specific activity
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥1000 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥5 units/mg solid
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
form
saline suspension
form
saline suspension
form
powder
form
saline solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)