Fortfahren mit
A9857
α-Amylase aus Aspergillus oryzae
greener alternative
≥150 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
1000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
5000000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥150 units/mg protein (biuret)
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde für den Einsatz in der Stärke/Ethanol-Forschung im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen sind im Biofiles-Artikel angegeben.
Application
α-Amylase wird zur Hydrolyse von α-Bindungen α-verknüpfter Polysaccharide wie Stärke und Glykogen eingesetzt. α-Amylase wurde in verschiedenen Pflanzenstudien wie beispielsweise zur Untersuchung des Stoffwechsels in Arabidopsis eingesetzt[1]. Amylasen aus Aspergillus oryzae werden üblicherweise als Backhilfsmittel zur Verhinderung des Altbackenwerdens in der Backwarenindustrie, zur Beseitigung von Trübung in Fruchtsäften und alkoholischen Getränken und zur Produktion von Erzeugnissen mit Glucose- und Maltosesirup[2] verwendet.
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolysiert die α-(1,4)-Glucanverknüpfungen in Polysacchariden von drei oder mehr α-(1,4)-verknüpften D-Glucoseeinheiten. Natürliche Substrate wie Stärke und Glykogen werden in Glucose und Maltose zerlegt. Die International Union of Immunological Societies (IUIS) hat α-Amylase aus Aspergillus oryzae (Asp o II) als Berufsallergen eingestuft, das Atemwegssymptome verursachen kann[2].
Physical form
Pulver
Analysis Note
Rohöl
Other Notes
Eine Einheit setzt in 3 min bei einem pH-Wert von 6,9 und 20 °C 1,0 mg Maltose aus Stärke frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
86250A822010065
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
≥800 FAU/g
specific activity
~30 U/mg
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase aus Aspergillus oryzae
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Please specify quantity for 250KU product no A9857
    1 answer
    1. This product is sold by activity. The minimum activity specification for this material is 150 units per milligram. The weight of this product can be determined using the activity value reported on the lot-specific Certificate of Analysis(COA). For example, the sample COA has an activity value of 280 units/mg. The amount of powder in the 250,000-unit package will be 892.85mg.
      Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9857#product-documentation