Fortfahren mit
A1908
Asialofetuin aus Kälberserum fötal
Type II (Sigma designation)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 607,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine
€ 607,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Level
type
Type II (Sigma designation)
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
impurities
salt, essentially free, ≤1.0% N-acetylneuraminic acid
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear to hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Das Einbringen von Asialofetuin (AF) in Liposome verstärkt die Abgabe an und die Endozytose von Zellen, die den AF-Rezeptor aufweisen, insbesondere Hepatozyten, signifikant. Dieses bietet einen sehr effizienten Weg für die Gentherapie.
Asialofetuin from fetal calf serum is suitable for use:
  • in the assay of the lactose binding activity of the galectin-7 by immunodetection of in situ binding activity to asialofetuin immobilized on nitrocellulose[1]
  • in the inhibition of zona pellucida hardening of mouse oocytes[2]
  • as an acceptor in sialyltransferase enzyme activity assay[3]
Biochem/physiol Actions
Feutins are glycoproteins that belong to the cystatin superfamily. They are characterized by the presence of two tandemly arranged cystatin-like domains and an unrelated domain.[4] It binds to transforming growth factor (TGF)-β/BMP (bone morphogenic protein) cytokines.[5]
Asialofetuin (AF) binds to asialoglycoprotein receptor (ASGP-R) and is employed as a ligand for drug delivery to the hepatocytes. It aids serum-resistant lipoplexes for efficient gene deliver into the HepG2 (human hepatoblastoma) cells.
Preparation Note
Enzymatic cleavage using neuraminidase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4781F2379F3004
biological source
bovine
biological source
bovine (calf) serum
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
bovine serum (fetal)
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
salt, essentially free, ≤1.0% N-acetylneuraminic acid
impurities
salt, essentially free, ≤0.5% N-acetylneuraminic acid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A C Schroeder et al.
Biology of reproduction, 43(5), 891-897 (1990-11-01)
The zona pellucida of mouse oocytes becomes resistant to chymotrypsin digestion, or "hardened", when spontaneous maturation occurs in serum-free medium (De Felici and Siracusa, Gam Res 1982; 6:107). The hardened zona pellucida is refractory to sperm penetration, thus preventing fertilization.
W M Brown et al.
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 14(11), 749-755 (1992-11-01)
Bovine fetuin, the first fetal protein to be described, has recently been shown to be a species homologue of a well known human plasma protein--alpha 2HS glycoprotein (alpha 2HS). The fetuins are now known to be members of the cystatin
Serum-resistant lipoplexes in the presence of asialofetuin
Liposomes, 2011, 425-434 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1908-50MG04061833257890
A1908-10MG04061831151886
A1908-5MG04061831151893
Questions
  1. What is the difference in Type 1 versus Type II asialofetuin?
    1 answer
    1. The difference between the Type I and Type II Asialofetuin products does not represent any kind of biochemical or functional difference. These indicate different methods of production and purification. The Type II option, product A1908, utilizes neuraminadase in an enzymatic cleavage step. The Type I, product A4781, utilizes a proprietary modification of that described in Spiro, R.G., J. Biol. Chem., 235, 2860 (1960).