Fortfahren mit
F2379
Fetuin from fetal bovine serum
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Fetuin aus Kälberserum fötal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,40
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 943,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.380,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-762-7
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
bovine serum (fetal)
€ 74,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine serum (fetal)
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
solubility
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... FETUA(504615)
General description
Fetuin aus fötalem Rinderserum ist ein 64-kDa-Plasmaglykoprotein. Es wird von der Leber und dem Fettgewebe erzeugt.
Application
Fetuin ist ein Protein, das dazu in der Lage ist, an den Insulinrezeptor zu binden und die Wirkung von Insulin zu hemmen. Fetuin wurde in Studien zu Diabetes mellitus Typ II (T2DM) eingesetzt. Bei Patienten mit T2DM ist Fetuin gegenüber der Kontrollgruppe signifikant verringert. Fetuin wurde auch in Studien zur Demonstration seiner schützenden Rolle bei der Entwicklung von Arterienverkalkungen eingesetzt.
Fetuin aus fötalem Rinderserum wird wie folgt verwendet:
  • zum Synthetisieren der primären und sekundären Calciproteinteilchen (CPP)
  • zur Untersuchung der Bindung von Xerocomus chrysenteron-Lectin (XCL) an das von Membranproteinen exprimierte T-Antigen
  • als Ergänzung in Ham′s F10-Medien für die Kultivierung von Myoblasten.
Biochem/physiol Actions
Fetuin, ein Inhibitor der Rezeptortyrosinkinase, moduliert den Knochenumbau und Calciummetabolismus. Es ist an der Migration von Keratinozyten und dem Signalweg der Brusttumorzellproliferation beteiligt. Fetuin reguliert auch die Gefäßverkalkung, Insulinresistenz und Proteaseaktivität. Es agiert als ein Biomarker für neurodegenerative Erkrankungen. Fetuin weist entzündungshemmende Eigenschaften auf.
Preparation Note
Hergestellt durch Ammoniumsulfat-Fraktionierung von fötalem Rinderserum nach dem Verfahren von Pederson, K.O., J. Phys. and Colloid Chem., 51, 164 (1947).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3004F3385341506
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
-
biological source
bovine serum
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetuin from fetal bovine serum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there information available on the content/concentration of bovine IgG and BSA in the fetuin products F2379 and F3385 (CAS 9014-81-7)?
    1 answer
    1. Testing for bovine IgG and BSA is not conducted in the final product. A purity agarose gel is performed on F2379, but quantification, testing, or reporting for IgG and BSA is not done. Additionally, the marker size used for QC testing is uncertain, and both IgG and BSA are larger than fetuin.
      Helpful?
  2. How pure is this fetuin? There's a protein content % but could there be other proteins from serum present when using ammonium sulfate fractionation?
    1 answer
    1. Product F2379 can not be considered pure Fetuin. Neither the purity, nor the identity of potential contaminating proteins, is determined.
      Helpful?
  3. Is there a good antibody to recognize this bovine fetuin B by western blot?
    1 answer
    1. Unfortunately, the Fetuin antibodies currently available are not tested against bovine. While fetuin is fairly conserved from bovine to human, reactivity cannot be predicted. See the links below for fetuin antibodies against human that have been testing for use in western blot.
      ABN1469
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/abn1469
      SAB5701234
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sab5701234