Fortfahren mit
A4781
Asialofetuin aus Kälberserum fötal
Type I (Sigma designation)
Synonym(e):
Asialofetuin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,70
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 792,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine (calf) serum
€ 70,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine (calf) serum
Quality Segment
type
Type I (Sigma designation)
form
powder
impurities
salt, essentially free, ≤0.5% N-acetylneuraminic acid
solubility
0.85% sodium chloride: soluble 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Asialofetuin ist ein Glykoprotein mit drei Asparagin-gebundenen dreiantennigen komplexen Kohlenhydratketten und endständigen N-Acetylgalactosaminresten.[1]
Application
Asialofetuin aus fetalem Kälberserum wird wie folgt verwendet:
  • Zur Quantifizierung der pflanzlichen Rizin-Toxin-B-Untereinheit(RTB)-Lektinaktivität in β-Phaseolin-Signalpeptid(P)-Proinsulin-Gen(INS)-RTB-Pflanzen mittels Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
  • Zur Quantifizierung des VP7:RTB-Fusionsproteins in transformiertem Kartoffelgewebe mittels ELISA[3]
  • Als Glykoproteinsubstrat zum Messen der Rezeptorbindungsaktivität von rekombinanten RTB- und NSP490-RTB-Fusionsproteinen[4]
  • Zur Untersuchung der Art der Wechselwirkung zwischen Ferritin und der Plazenta[5]
Das Einbringen von Asialofetuin (AF) in Liposome verstärkt die Abgabe an und die Endozytose von Zellen, die den AF-Rezeptor aufweisen, insbesondere Hepatozyten, signifikant. Dieses bietet einen sehr effizienten Weg für die Gentherapie.
Biochem/physiol Actions
Asialofetuin zeigt eine Affinität gegenüber dem Asialoglykoproteinrezeptor (ASGP-R) auf Hepatozyten und nutzt den Rezeptor, um in die Zelle einzudringen. Diese Eigenschaft ermöglicht es Asialofetuin als Ligand, um Arzneimittel an Hepatozyten abzugeben, und als kompetitiver Inhibitor für ASGP-R verwendet zu werden. [1]
Preparation Note
Hergestellt durch eine Modifikation von Spiro, R.G., J. Biol. Chem., 235, 2860 (1960).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F2379F3004F3385
biological source
bovine (calf) serum
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
salt, essentially free, ≤0.5% N-acetylneuraminic acid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type I (Sigma designation)
type
-
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A4781-100MG04061831156416
A4781-250MG04061833258187
A4781-50MG04061833375006
A4781-1G04061826740910
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. To wich fetuin corresponds your product A4781 (Asialofetuin from fetal calf serum). Is it Protein Fetuin-A ? Uniprot entry: P12763 FETUA_BOVIN or protein Fetuin-B ? Uniprot entry: Q58D62 FETUB_BOVIN Do you have de amino acid sequence?
    1 answer
    1. The form of fetuin has not been determined. This material has not been sequenced. The minimum allowable sialic acid content is 0.5%. The molecular weight is approximately 44,200 daltons. The starting material for this product has a molecular weight of approximately 48,400 including an estimated 8.7% sialic acid. According to the UniPro values for each, the Fetuin-B molecular weight is calculated at 42,663 while the Fetuin-A is 38,419.
      Helpful?
  2. Hi, What is the difference in Type 1 versus Type II asialofetuin
    1 answer
    1. The difference between the Type I and Type II Asialofetuin products does not represent any kind of biochemical or functional difference. These indicate different methods of production and purification. The Type II option, product A1908, utilizes neuraminadase in an enzymatic cleavage step. The Type I, product A4781, uses a proprietary modification of that described in Spiro, R.G., J. Biol. Chem., 235, 2860 (1960).