Fortfahren mit
A0386
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt
≥98% (HPLC), from yeast, powder
Synonym(e):
3′-AMP, 3′-Adenylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 934,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.040,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.22
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(CO)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;
InChI key
SHIVFKVYHYZMPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenosine 3′-monophosphate (3′-AMP) is a metabolite produced from the hydrolysis of 2′,3′-cAMP by a family of metal-dependent phosphodiesterases. 3′-AMP inhibits the proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors. 2′,3′-cAMP, and 3′-AMP represent a new unexplored pathway for adenosine-based cell regulation.
Application
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt has been used as a marker in thin-layer chromatography (TLC).[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9272A1752A9376
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥93%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A0386-500MG04061833257852
A0386-100MG04061833257838
A0386-1G04061826687659