Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 893,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.790,00 |
Über diesen Artikel
€ 205,00
Produktname
Adenosin-3′-monophosphorsäure, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali) | solubility H2O: soluble |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?