Fortfahren mit
A1752
Adenosin-5′-monophosphat Natriumsalz
≥99%, from yeast, powder
Synonym(e):
5′-Adenylsäure, A-5′-P, AMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O7P · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.22 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥99%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble
Storage temp.:
−20°C
€ 82,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-monophosphat Natriumsalz, from yeast, ≥99%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@]((COP(O)(O)=O)([H])O3.C.
Application
Adenosin-5′-monophosphatnatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil von Reaktivierungsmedium zur Reaktivierung von aus den Nebenhoden entnommenem Maussperma für Spermamotilitätsstudien [1]
  • als Substrat in der Signalamplifikationsmethode durch reversiblen Austausch (SABRE, signal amplification by reversible exchange) zur Entwicklung biokompatibler SABRE-Hyperpolarisierung[2]
  • als Substrat in Phytase-Assays von Weizen und Aspergillus niger,
  • in Luciferase-Assays zur Beobachtung von intrazellulärer α-synuklein-Oligomerisierung in S1S2-Zellen[3]
  • zur Untersuchung seiner Wirkungen auf die Induktion von therapeutischer Hypothermie und neuronalen Schäden von Herzstillstand und Wiederbelebung im Rattenmodell.[4]
Biochem/physiol Actions
Adenosin-5′-monophosphat (5′-AMP) wird zur Verstärkung des Geschmacks von Fleisch- und Geflügelsuppen verwendet. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff für bestimmte Ernährungszwecke verwendet.[5] 5′-AMP ist ein Aktivator einer Klasse von Proteinkinasen, die als AMP-aktivierte Proteinkinasen (AMPK) bekannt sind. [6] Zusammen mit Inosinmonophosphat (IMP) vermittelt AMP die Dissoziation von Aktomyosin der Skelettmuskulatur zu Aktin und Myosin. Daher können diese beiden Faktoren an der Auflösung von Rigor Mortis der Muskulatur ursächlich beteiligt sein.[7]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2252A9272A0386
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
yeast
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Verwandter Inhalt
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1752-1G04061833342930
A1752-100MG04061831168426
A1752-25G04061833342947
A1752-5G04061833342954
Questions
  1. Are there any known phosphate-containing derivatives or contaminants in this product?
    1 answer
    1. The product has the phosphate containing material including free inorganic phosphate from breakdown.