Fortfahren mit
913
TRIZMAL™-Konzentrat, pH 6,3
pH 6.3(concentrate), 1 M
Synonym(e):
Trizmal Puffer, Trizma® Maleatpuffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Zur Verwendung mit dem Naphthol-AS-D-Chloracetat-Esterase-Kit Nr. 91-C.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
903C9331390360
concentration
1 M
concentration
0.2 M
concentration
1.0 M tris-HCl
concentration
~1.0 M in H2O
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
shelf life
-
shelf life
-
pH
6.3(concentrate)
pH
6.3(concentrate)
pH
7.4±0.1 (25 °C)
pH
8.4-8.6 (25 °C)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS024281-50MG04061829024000
F8004-25G-A04061833619933
F8004-100G-A04061838354532
913-50ML04061838203564