Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Level
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
contains
(Chloroform added as preservative)
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.2 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.2 M | concentration 1 M | concentration - | concentration - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
| pH 6.3(concentrate) | pH 6.3(concentrate) | pH - | pH 8.6-9.0 |
| shelf life Suitable for use in the absence of visible microbial growth. | shelf life Suitable for use in the absence of visible microbial growth. | shelf life - | shelf life - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 903C-50ML | 04061838203526 |