Fortfahren mit
90360
Triethylammoniumbicarbonat-Puffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Synonym(e):
Pufferlösung 1 M pH 8,5 (flüchtig), Triethylammonium-hydrogencarbonat-Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624751
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
concentration
~1.0 M in H2O
refractive index
n20/D 1.355
pH
8.4-8.6 (25 °C)
density
1.018 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.05
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Puffer für die Ionenaustausch-Chromatographie und die Elektrophorese.
Other Notes
For use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T74081859790358
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
description
1.0 M, pH 8.5±0.1
description
1 M, suitable for HPLC, LiChropur
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
concentration
~1.0 M in H2O
concentration
1.0 M
concentration
1 M
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
8.4-8.6 (25 °C)
pH
8.5±0.1
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
pH
7.0
density
1.018 g/mL at 20 °C
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.015-1.024
density
1.002 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylammoniumbicarbonat-Puffer
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)