Fortfahren mit
76245
Atto 655 NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
extent of labeling
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 650.0-656.0 nm Amax
suitability
suitable for coupling to amines, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC1CC([N+](=C3C1=CC4=Nc5c(cc6c(c5)CCCN6CC)OC4=C3)CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C
InChI
1S/C31H36N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-16,20H,4-12,17-18H2,1-3H3
InChI key
SPDKWNQUMMQOKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
759991698675784
suitability
suitable for coupling to amines, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (coupling of degree)
assay
≥90% (coupling to amine, HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)