Fortfahren mit
75999
Atto 680 NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 414,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (coupling of degree)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol (with trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 667-673 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC1=CC(N(c3c1cc4nc5c([o+]c4c3)cc6c(c5)CCCN6CC)CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)(C)C
InChI
1S/C31H34N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-17H,4-12,18H2,1-3H3
InChI key
PVQYIKUDSQLKDA-UHFFFAOYSA-N
Application
Molare Absorption 120′000 1/M cm, Abs: 675 nm, Em: 705 nm, QY=0.3, Tfl 3.4 ns (unveröffentliche Daten)
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
796365340472464
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (degree of coupling)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (coupling of degree)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)