Fortfahren mit
75784
Atto 565
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H31ClN2O9
Molekulargewicht:
611.04
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 562.0-568.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto-Farbstoffe wurden entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Sensitivität zu genügen. Eine einmalige Kombination von Vorteilen macht sie zu bevorzugten Werkzeugen für alle Arten von Markierungen; und einige Eigenschaften bieten besondere Vorzüge in der Einzelmoleküldetektion. Atto-Farbstoffe basieren auf rigiden Strukturen und zeigen keine cis-trans-isomerisierung. Letztere vermindert bei vielen anderen Fluorophoren die Helligkeit des Signals und führt zur Beeinflussbarkeit durch Umweltbedingungen, bspw. zu spektralen Verschiebungen bei der Konjugation.
Atto 565 hat eine molekulare Absorption von 120.000 und einen QY von 92% in Wasser (97% in Ethanol). Die Abklingzeit beträgt 3.4 ns.
Spezifische und stabile Fluoreszenzmarkierung für Proteine mit His-tags[1]
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
937111862018507
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
>90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Łukasz Krzemiński et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 15085-15093 (2011-08-26)
A combined fluorescence and electrochemical method is described that is used to simultaneously monitor the type-1 copper oxidation state and the nitrite turnover rate of a nitrite reductase (NiR) from Alcaligenes faecalis S-6. The catalytic activity of NiR is measured
Suman Lata et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2365-2372 (2006-02-16)
Labeling of proteins with fluorescent dyes offers powerful means for monitoring protein interactions in vitro and in live cells. Only a few techniques for noncovalent fluorescence labeling with well-defined localization of the attached dye are currently available. Here, we present
Marie-Luise Humpert et al.
Proteomics, 12(12), 1938-1948 (2012-05-25)
PTMs of extracellular domains of membrane proteins can influence antibody binding and give rise to ambivalent results. Best proof of protein expression is the use of complementary methods to provide unequivocal evidence. CXCR7, a member of the atypical chemokine receptor
Global Trade Item Number
SKUGTIN
75784-1MG-F04061823369787