Fortfahren mit
16986
Atto 700 NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to amine, HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (coupling to amine, HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 700 nm
fluorescence
λex 681 nm; λem 713 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 687- 693 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Die Atto Fluoreszenzfarbstoffe wurden für die hochsensitive Anwendung bis hin zur Einzel-Molekül-Detektion (SMD) entwickelt. Sie haben eine starre Molekülstruktur, was das Auftreten einer cis-trans-Isomerisierung unterbindet. Daher besitzen diese Farbstoffe eine ausserordentlich hohe Fluoreszenzintensität mit einer geringen spektralen Verschiebung nach der Kopplung an Biomoleküle.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
937118066141784
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 681 nm; λem 713 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 647 nm; λem 669 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (coupling to amine, HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (coupling rate)
assay
≥90% (coupling to thiols)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)