Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.240,00 |
Über diesen Artikel
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Form:
liquid
Mol wt:
Mr ~15500
€ 1.240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Interleukin-2, recombinant, expressed in E. coli, ~10000 U/mL
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
mol wt
Mr ~15500
packaging
vial of 1 mL
concentration
~10000 U/mL
color
colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 Vial enthält 10′000 Units
Physical form
klare; farblose Lösung in Dulbecco-PBS; 1 mg BSA/ml enthaltend
Other Notes
1 U entspricht der Aktivitätseinheit im colorimetrischen MTT-Test mit CTLL-2 Zellen, S. Gillius et al., J. Immunol. 120, 2027 (1978)
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Disclaimer
Lagerung/Handhabung:
stabil bei -20°C; Produkt in angemessene Aliquote aufteilen; wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden, da die dabei auftretende Aggregation zu Aktivitätsverlusten führt
stabil bei -20°C; Produkt in angemessene Aliquote aufteilen; wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden, da die dabei auftretende Aggregation zu Aktivitätsverlusten führt
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in Pichia pastoris | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| concentration ~10000 U/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form lyophilized powder | form (Lyophilized with no additives from a 0.2µ filtered solution) | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
S Gillis et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 120(6), 2027-2032 (1978-06-01)
Several soluble factors have recently been associated with the proliferation and differentiation of thymus-derived lymphocytes. One of these factors present in medium conditioned by T cell mitogen-stimulated lymphocytes has the ability to promote the long-term culture of normal and antigen-specific
Interleukin 2.
K A Smith
Annual review of immunology, 2, 319-333 (1984-01-01)
R J Robb et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 81(20), 6486-6490 (1984-10-01)
Human interleukin 2 was separated into multiple molecular forms by selective immunoaffinity chromatography and chromatofocusing. For the most part, this heterogeneity was attributed to variations in glycosylation of the threonine residue in position 3 of the polypeptide chain. The various
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 57600-1VL | 04061832628516 |