Fortfahren mit
I7908
IL-2 human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophiilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Human Interleukin-2, rekombinant, Interleukin-2, human, T-Zell-Wachstumsfaktor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
Assay:
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
predicted mol wt ~15 kDa
Impurities:
endotoxin, tested
€ 404,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Interleukin-2 human, recombinant, expressed in Pichia pastoris, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
mol wt
predicted mol wt ~15 kDa
packaging
pkg of 10KU
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Menschliches Interleukin-2 wird verwendet, um Veränderungen am Tumornekrosefaktor-Rezeptor 1 (TNFR1) zu beurteilen. Es wird ebenfalls für die TNFR2-Expression in Treg-Zellen genutzt.
Biochem/physiol Actions
Interleukin-2 (IL2) ist ein entzündungsförderndes Zytokin. Es besteht aus drei Untereinheiten, von denen die β-Untereinheit am wichtigsten für die Rezeptor-vermittelte Signalübertragung ist. IL2 fördert die Entwicklung von regulatorischen T-Zellen und spielt eine entscheidende Rolle für die Antitumor-Immunität.
Interleukin-2 (IL-2) ist ein immunmodulierender Faktor, der von spezifischen Untergruppen der T-Lymphozyten produziert wird. Dieses Lymphokin fördert das langfristige Wachstum von aktivierten T-Zellen und verwandten Zelltypen. IL-2 spielt eine Rolle bei der Aktivierung und Proliferation von NK-Zellen, induziert die Sekretion von γ-Interferon und B-Zell-Wachstumsfaktor und moduliert die Expression des IL-2-Rezeptors.
Physical form
Lyophilisiert aus 0,2 μm filtrierter Lösung in 50 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,0, enthält 0,1 % menschliches Serumalbumin pro 0,1 ml Zytokin.
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird mit einem Zellproliferations-Assay unter Verwendung einer IL-2-abhängigen zytotoxischen T-Zelllinie der Maus (CTLL-2) getestet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I4161I2644I1646
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥97% (HPLC and SDS-PAGE)
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukin-2 human
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Tenemos IL-2 expresado en Pichia Pastoris desde hace un tiempo con esta referencia (I7908) sin reconstituir. Hemos perdido el data sheet y no sabemos en qué solución debemos reconstituirlo. Contacte conmigo para resolver nuestra duda.
    1 answer
    1. It is recommended that I7908 be reconstituted in 50mm Phosphate buffer, pH 7 containing 0.1 % BSA or HSA. Please see the link below the access the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/427/488/i7908dat.pdf