Fortfahren mit
SRP3085
Humanes Interleukin-2 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonym(e):
Aldesleukin, IL-2, T-Zell-Wachstumsfaktor (TCGF)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 408,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 408,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (HPLC)
form
(Lyophilized with no additives from a 0.2µ filtered solution)
potency
≤0.5 ng/mL ED50
mol wt
15.5 kDa
packaging
pkg of 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
IL-2 (Interleukin 2) ist ein starkes immunregulatorisches Lymphokin, das von T-Zellen als Reaktion auf Antigen- oder Mitogen-spezifische Stimulation produziert wird. Es handelt sich um ein Typ-I-Zytokin. Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 4q27 lokalisiert. Das rekombinante humane IL-2 ist ein 15,5-kDa-Protein, das 134 Aminosäurereste einschließlich einer ketteninternen Disulfidbindung enthält.
Application
  • Humanes IL-2 (Interleukin 2) wird für den Nachweis von IL-2 unter Verwendung einer auf Goldelektroden basierenden Plattform, die mit 4-Fluor-3-Nitrophenyl gepfropft ist, eingesetzt.
  • Es wird für die Produktion tumorspezifischer zytotoxischer T-Lymphozyten verwendet.
  • Es wird für die Proliferation von T-Lymphozyten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Die IL-2/IL-2R-Signalübertragung (Interleukin 2/IL-2-Rezeptor) ist für die T-Zell-Proliferation und andere grundlegende Funktionen, welche für die Immunantwort unerlässlich sind, erforderlich. IL-2 stimuliert das Wachstum und die Differenzierung von B-Zellen, NK-Zellen (natürliche Killerzellen), lymphokinaktivierten Killerzellen, Monozyten, Makrophagen und Oligodendrozyten. Es wird mit rezidivierenden Mundgeschwüren sowie Asthma und Mycoplasma pneumoniae-Infektionen bei Kindern in Verbindung gebracht. Die Abwesenheit von IL-2 bei Mäusen führt zu einer tödlichen lymphoproliferativen Entzündungserkrankung (IL-2-Mangelsyndrom). Bei der IL-2-Signalübertragung gibt es drei Signalwege: Phosphoinositol-3-Kinase (PI3-K)/AKT, Ras-MAPK (mitogenaktivierte Proteinkinase) und JAK-STAT (Janus-Kinase - Signaltransduktoren und Aktivatoren der Transkription).
Physical form
Lyophilisiert ohne Zusatzstoffe.
Preparation Note
Den Inhalt des Fläschchens mit 100 mM Essigsäure auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Diese Lösung kann dann in anderen wässrigen Puffern verdünnt und °bis zu 1 Woche bei 2–8 °C aufbewahrt werden. Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Es empfiehlt sich, das Fläschchen vor der Rekonstitution zu zentrifugieren.
Other Notes
MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP3088SRP3073SRP3095
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
(Lyophilized with no additives from a 0.2µ filtered solution)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Humanes Interleukin-2 human
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How do I convert specific activity to IU for my cytokine?
    How do I convert specific activity to IU for my cytokine?
    1 answer
    1. The specific activity of cytokines is reported in units/mg rather than International Units (IU). Each lot's certificate of analysis includes a biological activity specification. Although the activity of this product is not reported in IU, we do provide specific activity in units/mg.
      For assistance with conversion, the following links contain helpful information:
      - https://www.researchgate.net/post/How-to-convert-international-unit-of-interleukin-2-into-micrograms
      - https://www.shenandoah-bt.com/international-units-conversion-data.html
      - https://www.stemcell.com/biological-activity-of-cytokines-specific-activity-units-mg-vs-international-units.html
      Helpful?
  2. What is 50ug in IU?
    1 answer
    1. The conversion is 2.18 IU/ng or 2180 IU/ug of protein. 50ug is equivalent to 109,000 IU.
      The International Unit (IU) values are tested against the analogous WHO Reference Standard as a part of the activity testing of this product. The value is not a product specification or reported on the lot-specific COA. It is determined internally, only.