Fortfahren mit
I1395
IL-6 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
hIL-6, IL-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
26 kDa
Impurities:
≤1.000 EU/μg
€ 301,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Interleukin-6 human, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.2-2.0 ng/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
26 kDa
packaging
pkg of 10 and 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.000 EU/μg
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Interleukin-6 (IL-6) ist ein multifunktionelles Protein, das ursprünglich in den Medien von Zellen entdeckt wurde, die mit doppelsträngiger RNA stimuliert wurden. IL-6 scheint direkt an den Reaktionen beteiligt zu sein, die nach einer Infektion oder Verletzung auftreten, und könnte sich in Bezug auf die Regulierung der Akute-Phase-Reaktion als ebenso wichtig wie IL-1 und TNF-α erweisen. Berichten zufolge wird IL-6 von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen sowie Endothelzellen produziert. Es wirkt auf eine Vielzahl von Zellen, darunter Fibroblasten, myeloide Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. IL-6 induziert multiple Wirkungen, auf die seine zahlreichen Synonyme schließen lassen: Plasmozytom-Wachstumsfaktor (PCT-GF), Interferon-β-2 (IFN-β2), von Monozyten abstammender humaner B-Zell-Wachstumsfaktor, B-Zell-stimulierender Faktor (BSF-2), Leberzell-stimulierender Faktor (HSF), Interleukin-Hybridom/Plasmozytom-1 (IL-HP1). Außerdem scheint IL-6 für die Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert auch die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotente hämatopoietische Vorläuferzellen.
Physical form
Lyophilisiert aus einer mit 0,2 μm Porengröße gefilterten phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 500 μg Rinderserumalbumin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I9646SCU0001I5273
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukin-6 human
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)