Fortfahren mit
57510
Inosin-5′-monophosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
5′-IMP-Na2, 5′-Inosinsäure Dinatriumsalz Hydrat, I-5′-P, IMP, Inosinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
€ 54,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
impurities
~25% water
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Application
Inosine-5′-monophosphate (5′-IMP) may be used as a substrate to study the activity, specificity and kinetics of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH) EC 1.1.1.205, the rate limiting enzyme for the formation of GMP and the guanine nucleotide pool.
Biochem/physiol Actions
Inosinmonophosphat oder Inosinsäure ist das Ribonukleotid des Hypoxanthins und das erste Nukleotid, das während der Purinsynthese gebildet wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I4625I2879C9630
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
~25% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]20/D −32±2°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)