Fortfahren mit
I2879
Inosine 5′-monophosphate from Saccharomyces cerevisiae
≥98%
Synonym(e):
I-5′-P, IMP, Inosinic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N4O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.21
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-045-1
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(OCP(O)(O)=O)[C@@](O)(C)[C@@](C)(O)[C@@](N(C=N2)C3=C2C(NC=N3)=O)(C)O1
InChI
1S/C10H13N4O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
InChI key
GRSZFWQUAKGDAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Inosine 5′-monophosphate (IMP) has been used as an umami tastant along with MSG to study their cortical responses and interactions in the human brain.[1] It may be used as a substrate to study the distribution, specificity, and kinetics of inosine-5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH).
Biochem/physiol Actions
Inosine 5′-monophosphate is a purine nucleotide with a flavor-enhancing property.[2] It acts as a precursor for the synthesis of both guanosine monophosphate (GMP) and adenosine monophosphate (AMP).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I4625A2252A9272
description
≥98%
description
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
description
from yeast, ≥97%
description
from yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)