Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 404,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-734-4
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
~0.8 U/mg
Biological source:
Aspergillus niger
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder
specific activity
~0.8 U/mg
color
off-white
storage temp.
2-8°C
General description
Cellulase gehört zur Familie der Glykosidhydrolasen und wird von vielen cellulolytischen Mikroben produziert.
Application
Cellulase aus Aspergillus niger wird wie folgt verwendet:
- in der Herstellung der standardisierten Lösung zur Bestimmung des absoluten Cellulasegehalts
- in Phosphat-Citrat-Puffer für Aktivitätsassays
- in einem stärkefreien Polysaccharid-abbauenden Enzymcocktail für die In-vitro-Hydrolyse von entfetteter Reiskleie sowie in einem Ansatz zur Verbesserung des Nährwertes von Geflügelfutter
Biochem/physiol Actions
Cellulase aus Aspergillus niger katalysiert die Hydrolyse von Endo-1,4-β-D-glycosidischen Verbindungen in Zellulose, Lizenin, Gerstenglucan und die Cellooligosacchariden-Cellotriose zu Cellohexaose. Bewirkt keine Spaltung von Cellobiose oder p-Nitrophenyl-β-D-glucosid. Dieses Enzym spaltet auch intaktes Glykosaminoglykan aus einem Kernpeptid durch Hydrolyse der Xylosylserin-Verbindung.
Other Notes
1 Einheit (U) entspricht der Menge an Enzymen, die bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C pro Minute 1 μmol Glucose aus Carboxymethylcellulose freisetzt
Weitere Informationen über Enzyme für die Analyse komplexer Kohlenhydrate finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity ~0.8 U/mg | specific activity ≥0.3 units/mg solid | specific activity ≥1000 units/g | specific activity ≥5,000 units/g solid |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color off-white | color - | color - | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulase aus Aspergillus niger
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 22178-100G | 04061838777553 |
| 22178-25G | 04061838777560 |
| 1054065000 | 04022536775401 |
| 1054060500 | 04022536064246 |