Fortfahren mit
C0615
Cellulase aus Trichoderma sp.
greener alternative
powder, ≥5,000 units/g solid
Synonym(e):
Onozuka RS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-734-4
MDL number:
EG-Nummer:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥5,000 units/g solid
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥5,000 units/g solid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
deionized water: soluble 3.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB))
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Hergestellt von Yakult
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung für die Anwendung in der Cellulose-Ethanol-Forschung verbessert. Weitere Informationen finden Sie im Artikel in Biofiles sowie unter Enzyme für die alternative Energieforschung
Application
Cellulasen sind Enzyme, die Cellulose zu Glucose hydrolysieren. Cellulase wird zur Untersuchung der Entwicklung von Berufsasthma in der Reinigungsmittel-, Pharma--, Back- und Enzymproduktionsindustrie verwendet.[1] Cellulase wird Reinigungsmitteln zur Verbesserung der Reinigungseigenschaften zugesetzt.[1] Cellulase von Sigma wird für den Abbau von Cello-Oligosacchariden zu Glucose verwendet, um die biologische Abbaubarkeit von bioabsorbierbarer Bakteriencellulose (BBC) zu untersuchen.[2]
Biochem/physiol Actions
Cellulasen werden von den intestinalen Flagellaten von Termiten erzeugt, die für den Cellulose-Verdau der Wirtstermiten wichtig sind [3]. Cellulasen weisen einen unterschiedlichen mikrobiologischen Ursprung und daher unterschiedliche Proteinsequenzen auf [1].
Preparation Note
Löst sich in sterilem entionisiertem Wasser in Gegenwart von 0,15%-igem Polyhexamethylenbiguanid (PHMB) mit einer Konzentration von 3 mg/ml auf.
Other Notes
Eine Einheit setzt in einer Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C (2 Std. Inkubationszeit) 1,0 μmol Glucose aus Cellulose frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1794C1184C2605
specific activity
≥5,000 units/g solid
specific activity
3-10 units/mg solid
specific activity
≥0.3 units/mg solid
specific activity
≥1000 units/g
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
deionized water: soluble 3.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB))
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulase aus Trichoderma sp.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the working pH and temperature, and the optimal pH and temperature, please?
    1 answer
    1. We have not tested pH on this and do not have a working temperature range on this product.  However, we do mention: One unit will liberate 1.0 micromole of glucose from cellulose per hour at pH 5.0 at 37 deg C (2 hour assay).  
      Helpful?
  2. ¿What cellulases does the lyophilized powder C0615 contain? and ¿what is the ratio?
    1 answer
    1. This product is a high purity, high activity cellulase derived from Trichoderma viride. An isoenzyme profile has not been performed. The link below may be useful:
      https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1432-1033.1985.tb08653.x
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Does product C0615, cellulase from Trichoderma viride, contain any sugar as a stabilizer?
    1 answer
    1. No. Product C0615, cellulase from Trichoderma viride, does not contain any sugar stabilizer.