Fortfahren mit
14533
bisBenzimid H 33342
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5-bi(1H-benzimidazol), Bisbenzimid, HOE 33342, Hoechst 33342
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28N6O · 3HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
561.93 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161505
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-691-1
Beilstein/REAXYS Number:
1234011
MDL number:
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
fluorescence
λex 340 nm; λem 510 nm, λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
InChI key
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Zum Anfärben von DNA, Chromosomen und Zellkernen. Kann für Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
Anregungsmaximum = 346 nm
Emissionsmaximum = 460 nm
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride can be used to study biochemicals and reagents, fluorescent probes, labels, particles and stains, luminescent compounds and detection and wavelength index. bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, Hoechst 33342, has been used in a study to investigate the effects of inorganic and organic arsenic compounds on human T-lymphoblastoid leukemia cells. Hoechst 33342 has also been used in a study to examine the effects of 9 calcium antagonists on ABCG2/BCRP-mediated resistance and transport in HeLa and SN-38-resistant HeLa (HeLa/SN100) cells, overexpressing ABCG2/BCRP.
Biochem/physiol Actions
Membranpermeabeles, fluoreszierendes DNA-Färbemittel mit geringer Zytotoxizität, dass in A-T Regionen der DNA eingefügt wird.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorochrome for chromosome-staining.; Suitable for vital DNA staining of a variety of cell types[1][2]; As a probe of membrane permeability in mammalian cells[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2261B2883382061
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 340 nm; λem 510 nm, λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 346 nm, λem 460 nm
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bisBenzimid H 33342
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is it necessary to fix and permeabilize to use hoechst with oocytes?
    1 answer
    1. Hoechst 33342 is commonly used for live-cell imaging. Fixation is not required as this material is more lipophilic as compared to the Hoechst 33258. This product has not been tested specifically on oocytes, however several publication referencing this material were found in a literature search. Please see the link below to review one example:
      Effect of Hoechst 33342 staining on developmental competence of prepubertal goat oocytes
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12214800/
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product 14533, bisBenzimide H 33342 trihydrochloride?
    1 answer
    1. It is soluble in water at 50 mg/mL.  It will precipitate from phosphate buffer solutions
      Helpful?
  6. When Product 14533, bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, is dissolved in water, what is the pH?
    1 answer
    1. The pH of a 2% solution in water is approximately 1.9.