Merck
382061
Bisbenzimid H 33258 Fluorchrom, Trihydrochlorid
Membrane-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Synonym(e):
Bisbenzimid H 33258 Fluorchrom, Trihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N6O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.88
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - SM1140500
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-green
fluorescence
λex 346 nm, λem 460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].N1(CCN(CC1)c2cc3[nH]c(nc3cc2)c4cc5c(cc4)NC(=C6C=CC(=O)C=C6)N5)C.[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,26,28H,10-13H2,1H3,(H,27,29);3*1H
InChI key
OKQAASMPIOSOEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Membranpermeable, Adenin-Thymin-spezifische Fluoreszenzfärbung. Nützlich zum Färben von DNA, Chromosomen und Zellkernen. Erhöht die kanalvermittelte Ca2+-Ausflussrate von junktionalen zytoplasmatischen Retikulum-Vesikeln. Kann auch zum Nachweis einer Mykoplasma-Kontamination in Gewebekulturen verwendet werden. H 33258 und die verwandte Verbindung H 33342 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-382065&;#124;[/islink]">;382065<;/A>;) werden zusammen mit RNA-Aptameren im untranslatierten Bereich (UTR) 5′; verwendet, um die Expression von transfizierten Genen zu steuern.
Membranpermeante, Adenin-Thymin-spezifische Fluoreszenzfärbung (Exzitationsmaximum: 346 nm; Emissionsmaximum: 460 nm). Nützlich zum Färben von DNA, Chromosomen und Zellkernen. Erhöht die kanalvermittelte Ca2+-Ausflussrate von junktionalen zytoplasmatischen Retikulum-Vesikeln. Kann auch zum Nachweis einer Mykoplasma-Kontamination in Gewebekulturen verwendet werden. H 33258 und die verwandte Verbindung H 33342 (Best.-Nr. 382065) werden zusammen mit RNA-Aptameren im untranslatierten Bereich (UTR) 5′; verwendet, um die Expression von transfizierten Genen zu steuern.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Adenin-Thymin-spezifische Fluoreszenzfärbung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Wässrige Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 2 Wochen haltbar.
Wird in phosphatgepufferten Lösungen ausgefällt
Other Notes
Werstuck, G., and Green, M.R. 1998. Science 282, 296.
Battaglio, M., et al. 1994. Biotech. Histochem. 69, 152.
Elstein, K.H., and Zucker, R.M. 1994. Exp. Cell Res. 211, 322.
Tarshis, M., et al. 1994. J. Immunol. Methods168, 245.
Beeler, T.J., and Gable, K. 1993. J. Membr. Biol. 135, 109.
Oberhammer, F., et al. 1993. EMBO J. 12, 3679.
Papadimitriou, E., and Lelkes, P.I. 1993. J. Immunol. Methods162, 41.
Jin, R., and Breslauer, K.J. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8939.
Cesarone, C.F., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 188.
Latt, S.A., and Stetten, G. 1976. J. Histochem. Cytochem.24, 24.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c