Wichtige Dokumente
B2261
bisBenzimid H 33342
≥98% purity (HPLC and TLC), powder
Synonym(e):
2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5-bi(1H-benzimidazol), Bisbenzimid, HOE 33342, Hoechst 33342
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
bisBenzimid H 33342, ≥98% (HPLC and TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC and TLC)
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
yellow
pH-Wert
1.7 (20 °C)
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL
phosphate buffer: precipitates
Eignung
suitable for fluorescence
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
InChIKey
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Anregungsmaximum = 346 nm
Emissionsmaximum = 460 nm
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Freier Farbstoff: Exzitationsmaximum = 340 nm, Emissionsmaximum = 510 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7,0) DNA-Komplex: Exzitationsmaximum = 355 nm, Emissionsmaximum = 465 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7,0)
Angaben zur Herstellung
Wässrige Lösungen sind 1 Monat stabil, wenn sie bei 2-8 °C dunkel gelagert werden.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.