Fortfahren mit
B2883
bis-Benzimid H 33258
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2′-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi(1H-benzimidazol), 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazol -trihydrochlorid, BBIH, HOE 33258, Hoechst 33258
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 749,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N6O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.88
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-690-6
Beilstein/REAXYS Number:
4088183
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 61,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
280 °C
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
suitability
passes application test for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
bisBenzimide H 33258 has been used for nuclear staining in cells.
Zum Anfärben von DNA, Chromosomen und Zellkernen. Kann für Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
Zum Anfärben von DNA, Chromosomen und Zellkernen. Kann für Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
Anregungsmaximum = 346 nm
Emissionsmaximum = 460 nm
Biochem/physiol Actions
Membranpermeabeles, fluoreszierendes DNA-Färbemittel mit geringer Zytotoxizität, dass in A-T Regionen der DNA eingefügt wird.
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14530B1155382061
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
-
mp
280 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bis-Benzimid H 33258
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Florian Ehrlich et al.
Scientific reports, 9(1), 10924-10924 (2019-07-31)
Keratins are the main cytoskeletal proteins of epithelial cells and changes in the expression of keratins have contributed to the evolutionary adaptation of epithelia to different environments. Keratin K24 was proposed to be a differentiation marker of epidermal keratinocytes but
Spontaneous and continuous cyclooxygenase-2-dependent prostaglandin E2 production by stromal cells in the murine small intestine lamina propria: directing the tone of the intestinal immune response.
Newberry RD, et al.
Journal of Immunology, 166, 4465-4472 (2001)
Susanna Fiorelli et al.
Cells, 8(4) (2019-04-19)
Reactive oxygen species (ROS) induce nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) activation as an adaptive defense mechanism, determining the synthesis of antioxidant molecules, including heme-oxygenase-1 (HO-1). HO-1 protects cells against oxidative injury, degrading free heme and inhibiting ROS production.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B2883-1G04061833427149
B2883-100MG04061833427132
B2883-500MG04061835345847
B2883-25MG04061833427156