Fortfahren mit
03449
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid -hydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid -hydrochlorid, EDAC, EDC, WSC -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 897,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.70
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161502
EC Number:
247-361-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
€ 83,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
technique(s)
bioconjugation: suitable
mp
110-115 °C (lit.), 112-116 °C
solubility
H2O: soluble 0.2 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimid-Hydrochlorid, allgemein als EDAC-HCl bezeichnet, spielt eine entscheidende Rolle als starkes und häufig verwendetes wasserlösliches Reagenz in der chemischen und biochemischen Forschung, insbesondere bei der Bildung von Amidverbindungen. Im Bereich der Peptidsynthese zeigt EDAC-HCl Effizienz durch die Kupplung von Aminosäuren über ihre Carboxyl- und Aminogruppen und spielt damit eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Peptiden mit spezifischen Sequenzen und Funktionen. EDAC-HCl trägt, neben seiner Bedeutung im Bereich der Peptide, auch zur Entwicklung von Immunogenen bei, indem es kovalent Haptene, kleine Moleküle, die eine Immunreaktion hervorrufen, an Trägerproteine bindet, was in der Impfstoffforschung entscheidend ist. Die Vielseitigkeit von EDAC-HCl erstreckt sich auf die Modifikation von Nukleinsäuren, bei denen es die Markierung von DNA und RNA über ihre 5′-Phosphatgruppen ermöglicht. Diese Funktion erleichtert die Visualisierung, Nachverfolgung und Analyse dieser essenziellen Moleküle und trägt entscheidend zu Fortschritten in der Nukleinsäurenforschung bei.
Zudem fungiert EDAC-HCl als Brücke für Biomoleküle, indem es als Crosslinker fungiert, der aminreaktive NHS-Ester aus Biomolekülen mit Carboxylgruppen verbindet. Diese Technik erweist sich als wertvoll bei der Proteinkonjugation und ermöglicht die Erzeugung von Hybridmolekülen mit neuartigen Eigenschaften und Funktionen. Der zugrunde liegende Mechanismus umfasst die Reaktion von EDAC-HCl mit einer Carboxylgruppe, die ein instabiles Zwischenprodukt bildet, das aktiv einen Aminpartner sucht. Das empfindliche Gleichgewicht dieser Reaktion unterstreicht die Bedeutung der Optimierung von Bedingungen für eine effiziente Konjugation. Durch die Unterstützung von N-Hydroxysuccinimid (NHS) werden die Fähigkeiten von EDAC-HCl weiter verbessert, das Zwischenprodukt zu stabilisieren und Konjugationsverfahren in zwei Schritten zu ermöglichen. Diese zusätzliche Funktion bietet eine größere Flexibilität und Kontrolle, insbesondere bei komplexen Biomolekülen.
Application
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid-hydrochlorid ≥99,0 % (AT) wurde als Aktivator für die kovalente Immobilisierung der Tyrosinase zur Herstellung von Enzymelektroden verwendet. Es diente zudem als Vorfixiermittel bei der Histamin-Immunmarkierung.
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid-hydrochlorid wurde für Amin-Kupplungsreaktionen während des Selbstaufbaus der gebundenen Lipiddoppelschicht-Membranen eingesetzt.[1] Es wurde außerdem für die Derivatisierung von Antikörpern gegen COX5b an carboxylierten Polystyrolmikrosphären verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid ist ein wasserlösliches Kondensationsreagens. EDAC wird üblicherweise als Carboxylgruppen-aktivierendes Mittel für Amidbindungen mit primären Aminen verwendet.[3] Darüber hinaus reagiert es mit Phosphatgruppen. Es wird beispielsweise für die Peptidsynthese; für die Vernetzung von Proteinen und Nukleinsäuren und zur Herstellung von Immunkonjugaten verwendet.[4]
Wasserlösliches Kondensationsreagens. EDAC wird üblicherweise als Carboxylgruppen-aktivierendes Mittel für Amidbindungen mit primären Aminen verwendet. Darüber hinaus reagiert es mit Phosphatgruppen. EDAC wird beispielsweise für die Peptidsynthese; für die Vernetzung von Proteinen und Nukleinsäuren und zur Herstellung von Immunkonjugaten verwendet. Üblicherweise wird EDAC bei pH-Werten zwischen 4,0 und 6,0 ohne Puffer eingesetzt. Insbesondere Amin- und Carboxylat-Puffer sollten vermieden werden.
Features and Benefits
Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl an Labor- und Forschungsanwendungen
Other Notes
Wasserlösliches Peptid-Kupplungsreagens;[5] Modifikation der Carboxylgruppen von Proteinen (Review); Synthese von Estern.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E63838.00907341006
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 0.2 g/L
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
solubility
-
solubility
aqueous buffer: 2-5 mg/mL, water: 2-5 mg/mL
mp
110-115 °C (lit.), 112-116 °C
mp
110-115 °C (lit.)
mp
110-115 °C
mp
-
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf