Über diesen Artikel
form
crystalline
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Peptide Synthesis
color
white to off-white
mp
110-115 °C (lit.)
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
general analytical
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
Zusätzlich zu den Peptiden erweitert EDC-HCl seinen Einfluss auf die Konstruktion von Immunogenen, wo es kovalent Haptene (kleine Moleküle, die eine Immunreaktion auslösen) an Trägerproteine bindet; dadurch spielt eine wichtige Rolle in der Impfstoffforschung. Die Vielseitigkeit von EDAC-HCl offenbart sich weiter in der Fähigkeit zur Modifizierung von Nukleinsäuren und ermöglicht die Markierung von DNA und RNA über ihre 5′-Phosphatgruppen. Dies erleichtert die Visualisierung, Nachverfolgung und Analyse dieser wichtigen Moleküle und trägt zu Fortschritten in der Nukleinsäureforschung bei.
Darüber hinaus dient EDAC-HCl als Brücke für Biomoleküle, indem es als Crosslinker fungiert und aminreaktive NHS-Ester aus Biomolekülen mit Carboxylgruppen verbindet. Diese Technik erweist sich als wertvoll bei der Proteinkonjugation und ermöglicht die Erzeugung von Hybridmolekülen mit neuartigen Eigenschaften und Funktionen. Der zugrunde liegende Mechanismus von EDAC-HCl umfasst die Reaktion mit einer Carboxylgruppe, die ein instabiles Zwischenprodukt bildet, das aktiv einen Aminpartner sucht. Das empfindliche Gleichgewicht dieser Reaktion unterstreicht die Bedeutung der Optimierung von Bedingungen für eine effiziente Konjugation. Durch die Unterstützung von N-Hydroxysuccinimid (NHS) werden die Fähigkeiten von EDAC-HCl weiter verbessert, das Zwischenprodukt stabilisiert und Konjugationsverfahren in zwei Schritten ermöglicht. Diese zusätzliche Funktion bietet eine größere Flexibilität und Kontrolle, insbesondere bei komplexen Biomolekülen.
Application
- für die Immobilisierung von Trypsin auf selbstorganisierenden Monolagen (Self-assembled Monolayers, SAMs)
- als Komponente für die Herstellung von Kollagen-Matrizen
- für die Herstellung von mit Phosphoethanolamin (Pet) konjugierter Sepharose
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimid -hydrochlorid
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?