Fortfahren mit
341006
EDAC, Hydrochlorid
EDAC HCl is a water-soluble derivative of carbodiimide useful for conjugating haptens to proteins and polypeptides. Used to modify NMDA receptors and as a condensing agent in peptide synthesis.
Synonym(e):
EDAC, Hydrochlorid, EDCI, 1-Ethyl-3-(3ʹ-dimethylaminopropyl)carbodiimid, HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.24 (free base basis)
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - FF2200000
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
aqueous buffer: 2-5 mg/mL, water: 2-5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(CCCN(CC)C#N)(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-11(8-9)7-5-6-10(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FDXPUDRRFDHONO-UHFFFAOYSA-N
General description
Extinktionskoeffizient (~212 nm; 50 mM Phosphatpuffer, pH 8):≥6800 M-1cm-1.
Wasserlösliches Carbodiimid-Derivat zur Konjugierung von Haptenen an Proteine und Polypeptide. Zur Modifizierung von NMDA-Rezeptoren und als Kondensierungsmittel bei der Peptidsynthese. Der Hauptvorteil der EDAC-Kopplung ist die einfache Entfernung von überschüssigem Reagenz und des entsprechenden Harnstoffs durch Waschen mit verdünnter Säure oder Wasser. Carbodiimide katalysieren die Bildung von Aminbindungen, Carboxylsäuren und Aminen durch Aktivierung von Carboxylat zur Bildung von O-Acylharnstoff. Dieses Zwischenprodukt kann direkt von einem Amin angegriffen werden, um ein Amid zu bilden. EDAC wird als lösliches Harnstoffderivat freigesetzt.
Wasserlösliches Carbodiimid-Derivat. Zur Modifizierung von NMDA-Rezeptoren. Auch verwendet zur Konjugierung von Haptenen an Proteine oder Polypeptide.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Instabil in Lösung. Direkt vor der Verwendung rekonstituieren.
Pufferhaltige Amine vermeiden.
Other Notes
Chazot, P.L., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 605.
Richardson, A., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 1415.
Taniuchi, M., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 1950.
Chase, J.W., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 5480.
Williams, A., et al. 1981. J. Am. Chem. Soc.103, 7090.
Yamada, H., et al. 1981. Biochemistry20, 4836.
Thomas, J.O., et al. 1978. J. Mol. Biol.123, 149.
Ozawa, H. 1970. Biochemistry9, 2158.
Kopple, K.D., et al. 1962. J. Am. Chem. Soc.84, 4457.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.00907E775003450
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (AT)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous buffer: 2-5 mg/mL, water: 2-5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1 gm/10 ml, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
color
white
color
-
color
white to off-white
color
-
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
341006-5GM04055977215403
341006-25GM07790788054182