Fortfahren mit
X405
Triton X-405 -Lösung
70% in H2O
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol-Lösung, Polyethylenglycol tert-octylphenylether, Polyoxyethylen-(40)-isooctylphenylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,60
1 gal
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
5 gal
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.530,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
€ 53,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~1967.0 g/mol
concentration
70% in H2O
technique(s)
ELISA: suitable
CMC
0.81 mM
transition temp
cloud point >100 °C
density
1.096 g/mL at 25 °C
HLB
17.6
application(s)
(dispersing and solubilizing materials)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-405 umfasst eine längere Kette aus -CH2-CH2-O-Monomeren.
Application
Triton X-405-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • zum erneuten Dispergieren von halbleitenden einwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (S-SWCNT/SWCNT) für die absorptionsspektroskopische Charakterisierung
  • als Komponente von Natriumhydroxidlösung zum Lösen von Tierkadavern für die Flüssigszintillationszählung
  • als Tensid bei der direkten Schaumbildung zum Untersuchen ihrer Wirkung auf die Viskosität von Geopolymerpasten
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Mögliche Ausfällung bei Lagerung; bei 50 °C erneut auflösen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8787X114X100
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
application(s)
(dispersing and solubilizing materials)
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
CMC
0.81 mM
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
density
1.096 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there any risk to incubating the material at 50C multiple times during the shelf life in order to redissolve precipitate?
    1 answer
    1. While this material is considered to be quite robust, the stability of the solution following multiple heating/cooling cycles has not been evaluated. To assure product quality, aliquoting the product following the first heating may be a more conservative option.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf