If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,10 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,70 |
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 182,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Molecular Biology
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable, western blot: suitable
impurities
<1.00% water (Karl Fischer)
pH
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: <5 ppm, K: <0.05%, Na: <0.1%, heavy metals: <5 ppm
HLB
13.5
application(s)
hematology
histology
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In der Immunhistochemie zur Färbung von Retina-Flachpräparaten[1]
- Zusammen mit eiskalter Phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) zur Suspension von Zellen zur DNA-Analyse und zum Annexin V Assay.
- Zur Permeabilisierung von Zellen bei mikroskopischen Immunfluoreszenzstudien[2]
- Als Positivkontrolle im LDH-Assay zur Bestimmung der Zellmembranintegrität[3]
- Zur Schätzung der Lipaseaktivität in Post-Heparin-Plasma durch Anwendung modifizierter radioenzymatischer Verfahren nach Belfrage und Vaughan
- Zur Vorbereitung von Proteinextrakt der Außenmembran
- In Kombination mit Tris-HCl, NaCl, CaCl2, ZnCl2 und Brij 35 als Bestandteil von Extraktionspuffer zur Homogenisierung von Lungenzellen der Maus
- Zur Behandlung von Gewebeschnitten zur Immunfluoreszenzmarkierung
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Ideal bei empfindlichen molekularbiologischen Forschungsanwendungen
- Auf DNase und RNase getestet
- Nichtionisches nichtdenaturierendes Reinigungsmittel
- Überlegen als Benetzungsmittel und Emulgator
- Sehr vielseitiges Tensid
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein purification: suitable, western blot: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade Molecular Biology | grade laboratory grade | grade - | grade laboratory grade |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| aggregation number 100-155 | aggregation number 100-155 | aggregation number 100-155 | aggregation number - |
| application(s) hematology | application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the concentration of Triton X-1000 T8787?
1 answer-
This product is considered a neat or pure liquid at 100% active ingredient. The maximum allowable water content is 1%. This value is lot specific and reported on the Certificate of Analysis.
Helpful?
-
-
Hello, I am wondering how could I find the purity of the Triton X-100 in your products. Your help and advice is appreciated. Kind regards, Soheil
1 answer-
This product is 100 % active ingredient. The maximum allowable water content is 1 % for this product.
Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T8787-VAR0000267901.pdfHelpful?
-
-
Can pure Triton X-100 be stored at and remain stable at less than 4C?
1 answer-
This product has been subjected, in the pure form, to temperatures at or near the pour point (1 °C) with no degradation. At lower temperatures, the material may become viscous and require gentle warming to ensure homogeneity. In dilute solutions, such as cell lysates or protein samples, Triton X-100 is an excellent freeze/thaw stabilizer.
Helpful?
-
-
What form is this in?
1 answer-
This product is in liquid form at room temperature (melting point is 6 deg C) as listed in the "Properties" section of the product detail page.