Fortfahren mit
X114
Triton X-114
laboratory grade
Synonym(e):
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylenglycol, Polyethylenglykol tert.-octylphenylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,40
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
1 gal
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
5 gal
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.300,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H4O)n C14H22O, n = 7 or 8
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
€ 79,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
mol wt
average mol wt 537
composition
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x = 7-8
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
transition temp
pour point ~−9 °C, cloud point 23 °C
HLB
12.4
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-114 ist ein nicht-ionisches Reinigungsmittel. Es ist ein geeignetes Reinigungsmittel für die Solubilisierung von Membranen mit reversiblen Phasentrennungseigenschaften und hilfreich für die Trennung von intrinsischen Membranproteinen.[1] Die Triton X-114-Lösung ist bei 0 °C homogen, eine Phasentrennung in die Wasser- und die Reinigungsmittelphase tritt jedoch bei Temperaturen über 20 °C auf.[2] Die Phasentrennung von Proteinen in Triton X-114-Lösungen wurde untersucht.[1] Dieses Octylphenolethoxylat ist kompatibel mit anionischen, kationischen und anderen nicht-ionischen Tensiden und chemisch stabil in den meisten sauren & basischen Lösungen.
Application
Triton X-114 hat folgende Anwendungen:
  • Entfernung von Endotoxinen aus Proteinlösungen mittels Phasentrennung[3]
  • Extraktion und Aufreinigung von DNA aus Endotoxinen
  • Zweiphasen-Extraktion von Lipoproteinen aus der Zellwand von Bakterien
  • Als nichtionisches Reinigungsmittel mit niedrigem Trübungspunkt (23 °C) für die Solubilisierung von Hydrophilen aus amphiphilen Proteinen mittels Phasen-Partitionierung
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93422T9284T8787
grade
laboratory grade
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
mol wt
average mol wt 537
mol wt
average mol wt 537
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
CMC
0.2 mM (20-25°C)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
HLB
12.4
HLB
12.4
HLB
13.5
HLB
13.5
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-114
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1 + 75-21-8 + 9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Glycosylphosphatidylinisotol- (GPI) anchored proteins have been identified throughout a broad range of eukaryotic species ranging from humans to insects, yeasts, bacteria, and fungi, suggesting that they are an ancient modification.
Verwandter Inhalt
Mechanism and function of a newly identified CpG DNA motif in human primary B cells.
Hartmann G and Krieg A M
Journal of Immunology, 164(2), 944-953 (2000)
Huanhuan Li et al.
Life sciences, 231, 116548-116548 (2019-06-11)
Multidrug resistance is a major obstacle in chemotherapy, which is mainly caused by the overexpression of ATP-binding cassette (ABC) transporters. Breast cancer resistance protein (BCRP) is one of the ABC transporters and is strongly associated with multidrug resistance. Results of
G Gabarrini et al.
Journal of dental research, 97(5), 556-562 (2018-01-05)
Porphyromonas gingivalis is one of the major oral pathogens implicated in the widespread inflammatory disorder periodontitis. Moreover, in recent years, P. gingivalis has been associated with the autoimmune disease rheumatoid arthritis. The peptidylarginine deiminase enzyme of P. gingivalis (PPAD) is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
X114-1L04061837544699
X114-5GA04061837603280
X114-1GA04061837544675
X114-100ML04061837603228
X114-500ML04061837603266
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the concentration of the supplied product?
    1 answer
    1. This product is pure X114 without using any solvent. So the concentration is 100%.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf