Fortfahren mit
S9430
SYBR Green I Gelfarbstoff für Nukleinsäuren
greener alternative
10,000 × in DMSO
Synonym(e):
DNA stain, safer gel stain, SYBR green gel dye
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 562,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
MDL number:
€ 562,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
usage
 mL sufficient for 100 mini-gels
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
10,000 × in DMSO
technique(s)
PCR: suitable
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
SYBR Green I ist ein proprietärer asymmetrischer Cyanin-Farbstoff, der für den Nachweis von Nukleinsäuren verwendet wird. Er besteht aus einem N-alkylierten Benzothiazol- oder Benzoxazol-Ringsystem, das mit einer Monomethin-Brücke mit einem Pyridin- oder Chinolin-Ringsystem verbunden ist. SYBR Green I bindet an die kleine Furche von dsDNA und wird bei einer Wellenlänge von 480 nm angeregt. Die maximale Fluoreszenzemission liegt bei 520 nm.
Application
SYBR Green I Nukleinsäure-Gelfärbung wird wie folgt verwendet:
  • zur Quantifizierung von dsDNA
  • zum Färben von DNA in der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • beim Comet-Assay
  • zur Beurteilung der Integrität der Spermatozoenmembran
  • zur visuellen Untersuchung von DNA, die durch loop-mediated isothermal amplification (LAMP) amplifiziert wurde[1]
  • als Fluoreszenzfarbstoff für die Durchflusszytometrie[2]
  • Echtzeit-Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) für die Färbung von revers transkribierter cDNA[2]
Features and Benefits
  • Eine ultrasensitive Färbung für die Färbung von dsDNA in Agarose- oder Polyacrylamidgelen nach der Elektrophorese
  • Sie kann außerdem ohne Vorwaschschritte zum Nachweis von ssDNA und RNA in denaturierenden Agarose/Formaldehyd- und Polyacrylamid/Harnstoffgelen verwendet werden
  • Sie ist in Ames-Tests weniger mutagen als Ethidiumbromid
  • Sie bietet eine 50–100-fach bessere Nachweissensitivität für Oligonukleotide als Ethidiumbromid
  • Nützlich für viele Anwendungen mit einer limitierten Menge DNA
  • Die Bindung von SYBR Green I an DNA hemmt die Aktivität vieler gängiger Restriktionsendonukleasen, einschließlich Hind III und EcoR I, nicht
  • Das Entfernen dieser Färbung bei Gelaufschluss- und Ligationstechniken ist nicht erforderlich
  • SYBR Green I ist eine grünere Alternative zu Ethidiumbromid für die Färbung
Preparation Note
Das Produkt bei -20 °C lagern. Bei lichtgeschützter Lagerung kann die verdünnte Färbelösung bei 2–8 °C mehrere Wochen oder bei Raumtemperatur 3–4 Tage lang aufbewahrt werden.
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9305SCT124SCT125
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
concentration
10,000 × in DMSO
concentration
10,000 × in DMSO
concentration
-
concentration
-
form
solution
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
I Ortiz et al.
Animal reproduction science, 187, 74-78 (2017-10-19)
The aim of this study was to compare sperm DNA fragmentation of frozen-thawed epididymal sperm of dogs using the SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay) and SCDt (Sperm Chromatin Dispersion test). For this purpose, epididymis from neutered dogs were minced and
Loop mediated isothermal amplification of 5.8S rDNA for specific
detection of Tritrichomonas foetus
Jorge Oyhenart
Veterinary Parasitology, 193 (2013)
Shear-resistant hydrogels to control permeability of porous tubular scaffolds in vascular tissue engineering
Tresoldi C, et al.
Materials Science and Engineering, C, 105, 110035-110035 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S9430-.5ML04061837899140
S9430-1ML04061837899164
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Which final concentration is recommended for staining PCR products in agarose gel with UV transiluminator from de 10000x S9430 stock?
    1 answer
    1. It is suggested to prepare the staining solution with a 1:10,000 dilution of this product in one of the following buffers:
      • 1x TE buffer (10 mM Tris-HCl with 1 mM EDTA, pH 8.0)
      • 1x TBE buffer (89 mM Tris base, 89 mM boric acid, and 1 mM EDTA, pH 8.0)
      • 1x TAE buffer (40 mM Tris-acetate with 1 mM EDTA, pH 8.0)
      Note: The buffer should not have been used previously for electrophoresis for optimal results. For optimal sensitivity, verify that the pH is between 7.5 and 8.0 (preferably pH 8.0) as SYBR Green I is pH sensitive.
      Helpful?
  2. Does Millipore Sigma offer SAFE Red loading dye?
    1 answer
    1. SAFE Red loading dye is not offered by Millipore Sigma.
      Helpful?
  3. What is the molarity of this product?
    1 answer
    1. This product is a 10,000X concentrated solution suitable to prepare 10L of staining solution for in-gel staining of DNA and RNA. The specific concentration is considered proprietary. Published working concentrations for solutions of Sybr Green I range from 0.5 - 1.0 ug/ml. The molecular weight as published by Chebi, is 509.74 g/mol. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/282/803/s9430pis-ms.pdf
      Please see the link below to review the Chebi profile:
      https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:51461
      chebi file
      https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:51461 MW 509.74
      Science direct
      https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/sybr-green-i
      'working' concentration 0.5 - 1.0 ug/ml
      Helpful?
  4. Will Product S9430, SYBR® Green I nucleic acid gel stain, stain DNA that contains deaza-G modified nucleotides in place of guanisine?
    1 answer
    1. Product S9430, SYBR® Green I nucleic acid gel stain, will poorly stain DNA containing deaza-G modified nucleotides in place of guanisine.  A way around this issue would be to use a mixture of deaza-G modified nucleotides with guanisine.  This will allow for better staining.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.