Fortfahren mit
SCT125
GelGreen® Nukleinsäuren-Färbemittel 10.000 X in Wasser
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonym(e):
Fluorescent DNA gel stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for nucleic acid staining
detection method
fluorometric
General description
GelGreen ist ein sensitiver, stabiler und umweltverträglicher grün fluoreszierender Nukleinsäurefarbstoff, der speziell für die Gelfärbung entwickelt wurde. GelGreen weist eine UV-Absorption von 250 nm bis 300 nm und einen starken Absorptions-Peak bei etwa 500 nm (Abb. 1) auf. Daher ist GelGreen mit entweder einem 254-nm-UV-Transilluminator oder einem Gel-Lesegerät mit Anregung im sichtbaren Spektrum (z. B. ein laserbasierter 488-nm-Gel-Scanner oder Dark Reader) kompatibel. GelGreen ist deutlich sensitiver als SYBR Safe (Abb. 2). Anders als SYBR Farbstoffe, die als instabil bekannt sind, ist GelGreen sehr stabil, sowohl hydrolytisch als auch thermisch.
Der Farbstoff ist bei Konzentrationen deutlich über den Arbeitskonzentrationen für die Gelfärbung nicht zytotoxisch und nicht mutagen. GelGreen hat die Umweltschutzprüfungen gemäß CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization (Charakterisierung von gefährlichen Abfällen) bestanden und GelGreen wurde demnach nicht als gefährlicher Abfall eingestuft.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Gängiger Transilluminator (254 nm) wie der Dark Reader
Emission: Langpass-Grünfilter wie ein SYBR Filter oder GelStar Filter.
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
GelGreen ist ein fluoreszierendes Nukleinsäuren-Färbemittel, das als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde.
Nukleinsäurenachweis
Physical form
Flüssig
Preparation Note
GelGreen ist ein sehr stabiler Farbstoff. GelGreen lichtgeschützt bei Raumtemperatur aufbewahren. Bei niedrigeren Temperaturen kann es zu einer Ausfällung des Farbstoffs kommen, wodurch das Signal bzw. die Erscheinung des Präzipitats auf der Geloberfläche geschwächt wird. In diesem Fall die Lösung zwei Minuten lang auf 45 bis 50 °C erwärmen und vortexen. Vor Licht schützen.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Gängiger Transilluminator (254 nm) wie der Dark Reader
Emission: Langpass-Grünfilter wie ein SYBR Filter oder GelStar Filter.
Legal Information
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT124SCT123SCT121
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
solubility
water: miscible
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - (Dimethylsulfoxide)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is SCT125 used as a pre-stain mixed into the gel prior to the electrophoresis run, or is it a loading dye that should be added to the samples immediately before being loaded into the wells?
    Is SCT125 used as a pre-stain mixed into the gel prior to the electrophoresis run, or is it a loading dye that should be added to the samples immediately before being loaded into the wells?
    1 answer
    1. The SCT125 is neither a pre-stain nor a loading dye. According to the data sheet, the recommendation is to first run the gel, and then immerse it in a 1 to 10,000 dilution of SCT125 post-electrophoresis. Instructions for its use can be found on the product's data sheet, found in the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/sct125#product-documentation
      Helpful?
  2. Would gel green work for a gel reader that uses blue light instead of UV light? The excitation needs to be about 480 nm
    1 answer
    1. Yes, this product compatible with either a 254 nm UV transilluminator or a gel reader equipped with visible light excitation (such as a 488 nm laser-based gel scanner or a Dark Reader).