Fortfahren mit
SCT124
GelGreen® Nukleinsäuren-Färbemittel 10.000X DMSO
GelGreen is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonym(e):
Fluorescent DNA gel stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: miscible
suitability
suitable for nucleic acid staining
detection method
fluorometric
General description
GelGreen ist ein empfindlicher, stabiler und umweltfreundlicher fluoreszierender Nukleinsäuren-Farbstoff, der spezifisch zum Färben von Gelen entwickelt wurde. GelGreen bietet eine UV-Absorption zwischen 250 nm und 300 nm und eine starke Absorptionsspitze im Bereich von 500 nm (Abbildung 1). Somit ist GelGreen kompatibel mit einem 254 nm UV-Transilluminator oder einem mit sichtbarer Lichtexzitation ausgestatteten Gel-Reader (wie der 488 nm laserbasierte Gel-Scanner oder der Dark-Reader). GelGreen weist eine deutlich höhere Sensitivität auf als SYBR Safe (Abbildung 2). Im Gegensatz zu SYBR Farbstoffen, ist GelGreen sehr stabil, sowohl hydrolytisch als auch thermisch.
Der Farbstoff ist selbst in weitaus höheren Konzentrationen als der bei Gelfärbungen verwendeten Arbeitskonzentrationen nicht zytotoxisch und nicht mutagen. GelGreen hat die Umweltschutzprüfungen gemäß CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization (Charakterisierung von gefährlichen Abfällen) bestanden und wurde demnach nicht als gefährlicher Abfall eingestuft.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (254 nm), wie Dark Reader
Emission: Grüner Langpass-Filter wie SYBR Filter oder GelStar Filter.
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
GelGreen ist ein fluoreszierendes Nukleinsäuren-Färbemittel, das als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde.
Nukleinsäurenachweis
Physical form
Flüssig
Preparation Note
GelGreen ist ein sehr stabiler Farbstoff. GelGreen lichtgeschützt bei Raumtemperatur aufbewahren. Bei niedrigeren Temperaturen kann es zu einer Ausfällung des Farbstoffs kommen, wodurch das Signal bzw. die Erscheinung des Präzipitats auf der Geloberfläche geschwächt wird. In diesem Fall die Lösung zwei Minuten lang auf 45 bis 50 °C erwärmen und vortexen. Vor Licht schützen.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (254 nm), wie Dark Reader
Emission: Grüner Langpass-Filter wie SYBR Filter oder GelStar Filter.
Legal Information
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT125SCT122SCT123
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
solubility
water: miscible
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)